Learn More
Triéthylborane, solution à 1 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
81.00€ - 284.00€
Identifiants chimiques
CAS | 97-94-9, 109-99-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15B |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.00 |
Numéro MDL | MFCD00009022 |
Clé InChI | LALRXNPLTWZJIJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triethylboron, borane, triethyl, triethylborine, boron triethyl, boron ethyl, unii-z3s980z4p3, hsdb 897, triethylboran, borethyl, triethyl borane |
CID PubChem | 7357 |
Nom IUPAC | triéthylborane |
SMILES | CCB(CC)CC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10256040
|
Thermo Scientific Acros
176981000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
81.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10520974
|
Thermo Scientific Acros
176988000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
284.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de LewisIdentifiants chimiques
97-94-9, 109-99-9 | |
98.00 | |
LALRXNPLTWZJIJ-UHFFFAOYSA-N | |
7357 | |
CCB(CC)CC |
C6H15B | |
MFCD00009022 | |
triethylboron, borane, triethyl, triethylborine, boron triethyl, boron ethyl, unii-z3s980z4p3, hsdb 897, triethylboran, borethyl, triethyl borane | |
triéthylborane |
Spécification
Triethylborane | |
97-94-9, 109-99-9 | |
0.8600g/mL | |
C6H15B | |
MFCD00009022 | |
15, 9833 | |
triethylboron, borane, triethyl, triethylborine, boron triethyl, boron ethyl, unii-z3s980z4p3, hsdb 897, triethylboran, borethyl, triethyl borane | |
CCB(CC)CC | |
98.00 | |
98 |
1M solution in THF | |
Ambre à incolore | |
−17°C | |
(C2H5)3B | |
09,482; 10,416; 15,333; 16,160; 17,363 | |
0.86 | |
LALRXNPLTWZJIJ-UHFFFAOYSA-N | |
triéthylborane | |
7357 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs très inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Susceptible
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-620-9
- Triethylborane, 1M solution in tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.