Learn More
Triéthylamine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
22.58 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Spécification
Point de fusion | -115°C |
Couleur | Incolore |
pH | 12.4 |
Point d’ébullition | 90°C |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 500 mL |
Densité de vapeur | 3.5 |
Poids de la formule | 101.19g/mol |
Tension de vapeur | 69mbar at 20°C |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Triethylamine
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.