Learn More
Triéthylamine, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10525470
Triéthylamine, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10525470
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10525470
Marque: Thermo Scientific Acros 432280025
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-44-8
Formule moléculaire C6H15N
Poids moléculaire (g/mol) 101.19
Clé InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nom IUPAC N,N-diéthylethanamine
SMILES CCN(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylamine
Point de fusion -115.0°C
Densité 0.7280g/mL
Point d’ébullition 90.0°C
Point d’éclair −11°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)3N
Indice de réfraction 1.3990 to 1.4010
Quantité 2.5 L
Résidus après évaporation 0.002% max.
Merck Index 15,9831
Gravité spécifique 0.728
Informations sur la solubilité Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride
Viscosité 0.36 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 101.19
Pourcentage de pureté ≥99.4%, 0.05% max. (diethylamine), 0.05% max. (ethanol)
Qualité Analyse
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468422 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number432280010,432280025
Numéro de lotA0466702 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/10/2024 Catalog Number432280010,432280025
Numéro de lotA0457843 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/11/2023 Catalog Number432280010,432280025
Numéro de lotA0396150 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number432280010,432280025
Numéro de lotA0401153 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number432280010,432280025
Nom du produit
Triéthylamine, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >