Learn More
Triéthylamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11341779
Triéthylamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341779
1 kg
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
3 x 1 kg
Code produit. 11341779
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012391.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Triethylamine is a base used to prepare esters and amides from acyl chlorides as well as in the synthesis of quaternary ammonium compounds. It acts as a catalyst in the formation of urethane foams and epoxy resins, dehydrohalogeantion reactions, acid neutralizers for condensation reactions and Swern oxidations. It finds application in reverse phase high-performance liquid chromatography (HPLC) as a mobile-phase modifier. It is also used as an accelerator activator for rubber, as a propellant, as a corrosion inhibitor, as a curing and hardening agent for polymers and for the desalination of seawater. Furthermore, it is used in the automotive casting industry and the textile industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-44-8
Formule moléculaire C6H15N
Poids moléculaire (g/mol) 101.193
Numéro MDL MFCD00009051
Clé InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nom IUPAC N,N-diéthylethanamine
SMILES CCN(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylamine
Point de fusion -115°C
Couleur Incolore
Densité 0.726 g/mL
Point d’ébullition 89°C to 90°C
Point d’éclair -11°C (12°F)
Plage de pourcentage du dosage >99%
Odeur Ammonia-like
Formule linéaire (CH3CH2)3N
Indice de réfraction 1.4005
Quantité 1 kg
Numéro UN UN1296
Beilstein 1843166
Merck Index 14,9666
Informations sur la solubilité Miscible with water,ether and ethanol.
Poids de la formule 101.19
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS08J053 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number012391.D5,012391.A1,012391.30
Numéro de lotR13H051 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number012391.D5,012391.A1,012391.30
Numéro de lotW09G017 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number012391.D5,012391.A1,012391.30
Numéro de lotA11T030 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number012391.D5,012391.A1,012391.30
Numéro de lotF24W034 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number012391.D5,012391.A1,012391.30
Nom du produit
Triéthylamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >