Learn More
Triéthylamine, ≥ 99,5 %, Honeywell™ Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 x 2 mL
Conditionnement:
Ampoule
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triethylamine |
| CAS | 121-44-8 |
| Densité | 0.726g/mL at 25°C |
| Limite d’explosion | 0.08 |
| Point d’éclair | −15°C (5°F) |
| Température d’allumage | 593°F |
| Conditionnement | Ampoule |
| Formule moléculaire | C6H15N |
| Formule linéaire | (C2H5)3N |
| Numéro MDL | MFCD00009051 |
| Afficher plus |