Learn More
Phosphonoacétate de triéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10684612
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 867-13-0
Formule moléculaire C8H17O5P
Poids moléculaire (g/mol) 224.19
Clé InChI GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyl phosphonoacetate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethylphosphono acetate, triethyl phosphonoethanoate, diethyl carboethoxymethylphosphonate, diethyl ethoxycarbonylmethanephosphonate, diethylphosphonoacetic acid ethyl ester, diethyl carbethoxymethylphosphonate
CID PubChem 13345
Nom IUPAC 2-diéthoxyphosphorylacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl phosphonoacetate
Acidité 2mg KOH/g max.
Point de fusion -24.0°C
Densité 1.1300g/mL
Point d’ébullition 260.0°C to 262.0°C
Point d’éclair 105°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5O)2P(O)CH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4300 to 1.4320
Quantité 500 g
Beilstein 04,I,573
Fieser 01,1216; 06,612; 12,527; 13,255
Gravité spécifique 1.13
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 224.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Des mesures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethyl phosphonoacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.