Learn More
Orthopropionate de triéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11398015
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Used as intermediates in pharmaceutical chemical and organic synthesize. It can react with N-benzoyl-glycine in the presence of 4-(dimethylamino)pyridine and acetic anhydride to produce 4-(1-ethoxy-propylidene)-2-phenyl-4H-oxazol-5-one. It is also applied as a starting material in the synthesis of Triethyl orthoacrylate. Triethyl orthopropionate is also commonly used in Claisen rearrangement reactions that yield γ,δ-unsaturated esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire dans la synthèse chimique et organique pharmaceutique. Elle peut réagir avec la N-benzoyl-glycine en présence de 4-(diméthylamino)pyridine et d’anhydride acétique pour produire de la 4-(1-éthoxy-propylidène)-2-phényl-4H-oxazol-5-one. Il est également utilisé comme matériau de départ dans la synthèse de l’orthoacrylate de triéthyle. L’orthopropionate de triéthyle est également couramment utilisé dans les réactions de réarrangement de Claisen qui produisent les esters γ,δ-non saturés.
Solubilité
S’hydrolyse lentement dans l’eau. Soluble dans l’alcool, le chloroforme, l’acétate d’éthyle et l’éther.
Remarques
Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Protéger contre les charges électrostatiques. Éloignez les sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-80-0
Formule moléculaire C9H20O3
Poids moléculaire (g/mol) 176.26
Numéro MDL MFCD00009226
Clé InChI FGWYWKIOMUZSQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyl orthopropionate, ethyl orthopropionate, propane, 1,1,1-triethoxy, triethylorthopropionate, triethyl o-propionate, orthopropionic acid ethyl ester, orthopropionic acid, triethyl ester, unii-9uvm48bas9, 9uvm48bas9, 1,1,1-triethoxypropan
CID PubChem 66995
Nom IUPAC 1,1,1-triéthoxypropane
SMILES CCOC(CC)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl orthopropionate
Densité 0.88
Point d’ébullition 158°C
Point d’éclair 45°C (113°F)
Odeur Slightly Sweetish
Formule linéaire CH3CH2C(OCH2CH3)3
Indice de réfraction 1.402
Quantité 25 mL
Numéro UN UN3272
Beilstein 906798
Informations sur la solubilité Hydrolyzes slowly in water. Soluble in alcohol,chloroform,ethyl acetate and ether.
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 98%