Learn More
Orthoformate de triéthyl, 98 %, anhydre, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13102174
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-51-0
Formule moléculaire C7H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
Clé InChI GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
CID PubChem 31214
Nom IUPAC diéthoxyméthoxyéthane
SMILES CCOC(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl orthoformate
Point de fusion -61.0°C
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 146.0°C
Point d’éclair 35°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH(OC2H5)3
Indice de réfraction 1.3900 to 1.3920
Quantité 100 mL
Merck Index 15,698
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.35g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water,soluble in alcohols,acetone,ethers,chloroform,
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethyl orthoformate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.