Learn More
Triéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758856
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
998-30-1
C6H16O3Si
164.28
MFCD00009061
PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N
triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified
6327710
triéthoxysilicone
CCO[Si](OCC)OCC
998-30-1
C6H16O3Si
164.28
MFCD00009061
PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N
triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified
6327710
triéthoxysilicone
CCO[Si](OCC)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Triethoxysilane
Point de fusion -170.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 134.0°C to 135.0°C
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5O)3SiH
Indice de réfraction 1.3762
Quantité 10 g
Beilstein 01,334
Fieser 11,554; 17,366
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 164.28
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.