Learn More
Solution de triéthanolamine pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™ Code produit.: 12972215
Solution de triéthanolamine pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12972215
100 mL, Flacon
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Code produit. 12972215
Marque: Fisher Chemical A 050 100
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
CAS 9005-65-6
Formule moléculaire (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Poids moléculaire (g/mol) 604.82
Numéro MDL MFCD00082107
Clé InChI HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
Nom IUPAC 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy}éthyl (9E)-octadec-9-énoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethanolamine
Conditionnement Flacon
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Solvent or Matrix H2O
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de triéthanolamine pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™ >