Learn More
Triéthanolamine, AR certifié pour l’analyse, Fisher Chemical
Identifiants chimiques
CAS 102-71-6
Formule moléculaire C6H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL 2855
Clé InChI GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
CID PubChem 7618
ChEBI CHEBI:28621
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
SMILES C(CO)N(CCO)CCO
Consulter d'autres spécifications
Identifiants chimiques
102-71-6
149.19
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
7618
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
C6H15NO3
2855
triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
CHEBI:28621
C(CO)N(CCO)CCO
Spécification
102-71-6
Jaune
360°C
C6H15NO3
triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
C(CO)N(CCO)CCO
149.19
5.14
149.19g/mol
Liquid Viscous liquid
21°C
10,5
Flacon en verre ambré
2855
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
7618
CHEBI:28621
<0.01mmHg at 20°C