Specifications
Nom chimique ou matériau | Triethanolamine |
Note relative au nom | 97% |
Informations sur la décomposition | >325°C |
Point de fusion | 21.0°C |
Densité | 1.1245 g/mL |
Point d’ébullition | 360.0°C |
Point d’éclair | 190°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Formule moléculaire | C6H15NO3 |
Show More |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0448795 | Certificat d’analyse | 25/01/2025 | 139560025,139561000,139560251,139560010 |
A0448795 | Certificat d’analyse | 05/01/2024 | 139560025,139560251,139561000,139560010 |
B0540414 | Certificat d’analyse | 20/10/2023 | 139560025,139560251,139561000,139560010 |
A0432956 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 139560025,139560251,139561000,139560010 |
A0455155 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 139560025,139560251,139561000,139560010 |