Learn More
Chlorure de tricyclohexylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
46.50€ - 713.55€
Identifiants chimiques
CAS | 3091-32-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H33ClSn |
Poids moléculaire (g/mol) | 403.622 |
Numéro MDL | MFCD00003817 |
Clé InChI | OJVZYIKTLISAIH-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | tricyclohexyltin chloride, stannane, chlorotricyclohexyl, chlorotricyclohexyltin, chloro tricyclohexyl stannane, tin, chlorotricyclohexyl, tricyclohexyltinchloride, acmc-1ck6z, tricyclohexylchlorotin |
CID PubChem | 76539 |
Nom IUPAC | chloro(tricyclohexyl)stannane |
SMILES | C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15461768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55493.03 |
1 g | N/A | ||||||
15471768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55493.06 |
5 g | N/A | ||||||
15481768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55493.14 |
25 g |
713.55€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tricyclohexyltin chloride is used in the preparation of dicyclohexyl disulfide. It is also used in the synthesis of organotin derivatives of 2-thiophene carboxylic acid as enzyme inhibitors and antibacterial agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de tricyclohexyltine est utilisé dans la préparation du disulfure de dicyclohexyle. Il est également utilisé dans la synthèse de dérivés organotinés de l’acide 2-thiophène carboxylique comme inhibiteurs enzymatiques et agents antibactériens.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther, le toluène et le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
3091-32-5 | |
403.622 | |
OJVZYIKTLISAIH-UHFFFAOYSA-M | |
76539 | |
C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)Cl |
C18H33ClSn | |
MFCD00003817 | |
tricyclohexyltin chloride, stannane, chlorotricyclohexyl, chlorotricyclohexyltin, chloro tricyclohexyl stannane, tin, chlorotricyclohexyl, tricyclohexyltinchloride, acmc-1ck6z, tricyclohexylchlorotin | |
chloro(tricyclohexyl)stannane |
Spécification
Tricyclohexyltin chloride | |
123°C to 125°C | |
(C6H11)3SnCl | |
UN3146 | |
Soluble in ethanol,ether,toluene and chloroform. Insoluble in water. | |
C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)Cl | |
403.622 | |
403.6 |
3091-32-5 | |
C18H33ClSn | |
MFCD00003817 | |
tricyclohexyltin chloride, stannane, chlorotricyclohexyl, chlorotricyclohexyltin, chloro tricyclohexyl stannane, tin, chlorotricyclohexyl, tricyclohexyltinchloride, acmc-1ck6z, tricyclohexylchlorotin | |
OJVZYIKTLISAIH-UHFFFAOYSA-M | |
chloro(tricyclohexyl)stannane | |
76539 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS ORGANOSTANNIQUES, SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 221-437-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WH6830000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante