Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants ultra-légers Tricoton
Click to view available options
Taille : 6
Description
- Gants 100 % coton (non traité) léger tricotés.
- Conviennent à une manipulation précise dans un environnement propre.
- Peuvent être portés sous un autre gant.
- Bien ajustés.
- Bonne dextérité.
- pH neutre.
- Absorbent la sueur.
- Le tricot serré offre un support, une dextérité, un confort, limite la pénétration de la saleté et protège contre les petites coupures.
- Manchette élastique.
- La couleur claire favorise l’hygiène et la propreté.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Certifications/Conformité | CE catégorie I Risques mineurs, EN 420-03 Normes de base CEE, CE Catégorie EPI 1 |
Classification | Dextérité :5 |
Structure | String Knit |
Description | Jauge 13 |
Matériau | Coton |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 6 |
À utiliser avec (application) | Manipulation précise dans un environnement propre.Peuvent être utilisés comme sous-gants.Automobile, restauration, alimentation et logistique. |
Comprend | Manchettes élastiques |
Quantité | 1 de chaque |