Description
- Gant en tricot léger 100 % en coton
- La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
- Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
- D’un niveau de pH neutre et sans aucun traitement, ce coton est parfaitement bien toléré par la peau et limite l’absorption de la transpiration
- Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher tout en protégeant des petites coupures
- La couleur de la lumière améliore les propriétés d’hygiène et de propreté du gant
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Normes de base EN 420-2003 CEE |
Structure | Maille sans coutures |
Description | Calibre 13 |
Matériau | Coton |
Dimensions | 8 |
Type de manchette de gant | Élastiquées |
Longueur (métrique) | 23 cm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell™ Gants TRICOTON Light >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu