Learn More
Cytiva Colonnes Tricorn
Les colonnes Tricorn sont compatibles avec des débits élevés et sont conçues pour les milieux haute performance tels que Sepharose, Superdex et SOURCE.
Marque: Cytiva 28-4064-14
677.52 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21963" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.16500kg
Description
- Les colonnes vides Tricorn sont conçues pour des séparations haute performance à petite et moyenne échelles
- La conception moderne intégrée et à clipser permet d’obtenir une colonne facile à assembler, à utiliser et à entretenir.
- Large gamme de dimensions de colonnes adaptées à de nombreux besoins de purification variés.
- Les tubes en verre revêtus d’un film plastique empêchent les dommages si la colonne tombe ou si elle est utilisée en dehors de ses spécifications.
- Un connecteur de remplissage séparé permet de remplir facilement les colonnes avec un large choix de milieux.
- L’anneau de verrouillage empêche la compression accidentelle du lit de milieu.
Spécification
Colonnes Tricorn (vides) | |
10mm | |
50mm | |
Verre borosilicaté | |
Filtre en polypropylène | |
Chromatographie liquide haute résolution de biomolécules effectuée à des pressions moyennes à élevées |
2,29-4,64 ml (un adaptateur), 0,00-4,43 ml (deux adaptateurs) | |
1 de chaque | |
Tube en verre, adaptateur, bouchon d’extrémité, kit de filtres, deux bouchons d’arrêt, deux connecteurs à serrage manuel, deux connecteurs M6, verrou d’adaptateur et porte-filtre | |
725 psi (50 bar) | |
Tricorn Column |