Learn More
Honeywell™ Gants à micropoints TRICONYL
Click to view available options
Dimensions:
8
10
Description
- Gant tricoté en polyamide
- Petits points en PVC noir sur la paume
- La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
- Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
- Sans remplissage, le tissu en polyamide convient à l’industrie agroalimentaire ainsi qu’aux travaux de précision
- Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher
- Les points en PVC garantissent une meilleure résistance à l’abrasion et une meilleure préhension
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Normes de base EN 420-03 CEE |
Description | 13 jauge |
Coating Material | PA |
Dimensions | 8 |
Longueur (métrique) | 26 cm |