Learn More
Tricine (cristaux blancs), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Description
Flacon poly ; 100g
Réactifs biologie moléculaire
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
Spécification
Spécification
| Absorbance | At 260nm (0.1M solution) is ≤0.04At 280nm (0.1M solution) is ≤0.02 |
| Nom chimique ou matériau | Tricine |
| CAS | 4-1-5704 |
| Point de fusion | 182°C |
| Couleur | Sans désignation |
| pH | 4.6 to 6.0 |
| Forme physique | Poudre / Solide |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥98 % |
| Identification | Pass Test |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tricine
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.