Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricine, 98 %, pour la biochimie
Code produit. 10498150
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5704-04-1
Formule moléculaire C6H13NO5
Poids moléculaire (g/mol) 179.17
Numéro MDL MFCD00004277
Clé InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N-(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycine, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine
CID PubChem 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nom IUPAC Acide 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]acétique
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Spécification
Absorbance 0.05 max. at 250nm
Nom chimique ou matériau Tricine
Conditions d’absorbance (5% aq. soln.) (1 cm cell)
Note relative au nom 98%
Point de fusion 180.0°C to 184.0°C
Couleur Blanc
pH 4.8 to 5.4 (0.5M aq. soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1% max. (120°C)
Formule linéaire (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Conditionnement Flacon en plastique
Merck Index 15, 9816
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Poids de la formule 179.17
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Tricine