Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricine, 98 %, pour la biochimie
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Absorbance | (5% aq. soln.) (1 cm cell) |
Nom chimique ou matériau | Tricine |
Conditions d’absorbance | (5% aq. soln.) (1 cm cell) |
Note relative au nom | 98% |
Point de fusion | 180.0°C to 184.0°C |
Couleur | Blanc |
pH | 4.8 to 5.4 (0.5M aq. soln. at 20°C) |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tricine