Learn More
Tricine, ≥98,5 % (base sèche), ultra pure, Thermo Scientific Chemicals
59.10€ - 319.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5704-04-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13NO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 179.17 |
Numéro MDL | MFCD00004277 |
Clé InChI | SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | N-Tris(Hydroxymethyl)methylglycine |
CID PubChem | 79784 |
ChEBI | CHEBI:39063 |
Nom IUPAC | Acide 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]acétique |
SMILES | C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15825478
|
Thermo Scientific
J22561.22 |
100 g | Flacon en plastique | N/A | |||||
15835478
|
Thermo Scientific
J22561.36 |
500 g | Flacon en plastique | N/A | |||||
15845478
|
Thermo Scientific
J22561.A1 |
1 kg | Flacon en plastique | N/A | |||||
Description
Chemical Identifiers
5704-04-1 | |
179.17 | |
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N | |
79784 | |
Acide 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]acétique |
C6H13NO5 | |
MFCD00004277 | |
N-Tris(Hydroxymethyl)methylglycine | |
CHEBI:39063 | |
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO |
Specifications
Tricine | |
∼183°C (decomposition) | |
Base sèche | |
(CH2OH)3CNHCH2COOH | |
1937804 | |
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]acétique | |
79784 | |
179.17 |
5704-04-1 | |
Poudre cristalline | |
C6H13NO5 | |
MFCD00004277 | |
N-Tris(Hydroxymethyl)methylglycine | |
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO | |
179.17 | |
CHEBI:39063 | |
≥98.5% |
Safety and Handling
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction