missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trichomonas Vaginalis 1 Mouse anti-Protozoa, Clone: 1306/156, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB100-62964
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Trichomonas Vaginalis 1 Monoclonal specifically detects Trichomonas Vaginalis 1 in Protozoa samples. It is validated for ELISA.Spécification
Trichomonas Vaginalis 1 | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
ELISA 1:100-1:2000 | |
T vaginalis, TV | |
Native | |
0.2 mg | |
Primary | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. | |
IgG1 |
ELISA | |
1306/156 | |
Unconjugated | |
PBS | |
Mouse | |
Protein A purified | |
RUO | |
Protozoa | |
Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu