Learn More
Isocyanate de trichloroacétyle, qualité RMN, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10636232
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3019-71-4
Formule moléculaire C3Cl3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 188.39
Numéro MDL MFCD00002033
Clé InChI GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade
CID PubChem 76400
Nom IUPAC 2,2,2-isocyanate de trichloroacétyle
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroacetyl isocyanate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.5900g/mL
Point d’ébullition 80.0°C to 85.0°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CCl3CONCO
Indice de réfraction 1.4799 to 1.4819
Quantité 10 g
Fieser 02,425; 07,382
Gravité spécifique 1.59
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 188.4
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'