Learn More
Tributylborane, solution 1M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10731345
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-56-5, 109-99-9
Formule moléculaire C12H27B
Poids moléculaire (g/mol) 182.16
Numéro MDL MFCD00009423
Clé InChI CMHHITPYCHHOGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tri-n-butylborane, borane, tributyl, tributylborine, tri-n-butyl borane, tributylboron, tri-n-butylboron, ccris 4133, solution, tributyl-borane, tributyl borane
CID PubChem 31216
Nom IUPAC tributylborane
SMILES CCCCB(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributylborane
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom 1M Solution in Tetrahydrofuran
Formule linéaire [CH3(CH2)3]3B
Concentration 0.94 to 1.06M
Fieser 10,410
Densité 0.8470g/mL
Poids de la formule 182.16
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.847
Quantité 100 mL
Point d’éclair −20°C
Forme physique Solution