Learn More
Tributylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11975171
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-82-9
Formule moléculaire C12H27N
Poids moléculaire (g/mol) 185.35
Numéro MDL MFCD00009431
Clé InChI IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
CID PubChem 7622
ChEBI CHEBI:38905
Nom IUPAC N,N-dibutylbutanine-1-amine
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributylamine
Point de fusion -70.0°C
Densité 0.7780g/mL
Point d’ébullition 215.0°C
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire [CH3NCH2)3]3N
Indice de réfraction 1.4273 to 1.4293
Quantité 10 L
Beilstein 04,157
Fieser 01,1189; 06,601
Merck Index 15,978
Gravité spécifique 0.778
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.08g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,very soluble in alcohol and ether
Viscosité 2.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 185.35
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide