Learn More
Tributylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10447340
Tributylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10447340
100 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10447340
Marque: Thermo Scientific Acros 139321000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-82-9
Formule moléculaire C12H27N
Poids moléculaire (g/mol) 185.35
Numéro MDL MFCD00009431
Clé InChI IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 7622
ChEBI CHEBI:38905
Nom IUPAC N,N-dibutylbutanine-1-amine
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributylamine
Point de fusion -70.0°C
Densité 0.7780g/mL
Point d’ébullition 215.0°C
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3NCH2)3]3N
Indice de réfraction 1.4273 to 1.4293
Quantité 100 mL
Beilstein 04,157
Fieser 01,1189; 06,601
Merck Index 15,978
Gravité spécifique 0.778
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.08g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,very soluble in alcohol and ether
Viscosité 2.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 185.35
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0469056 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number139320100,139321000,139320010,139322500,139320025
Numéro de lotA0436193 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/11/2024 Catalog Number139320100,139321000,139320010,139322500,139320025
Numéro de lotA0441367 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog Number139320100,139321000,139320010,139322500,139320025
Numéro de lotA0441366 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog Number139320100,139321000,139320010,139322500,139320025
Numéro de lotA0436794 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number139320100,139321000,139320010,139322500,139320025
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tributylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Nom du produit
Tributylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >