Learn More
Tributylamine, ≥98.5%, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
2 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tributylamine |
Point de fusion | -70°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.778g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 216°C |
Point d’éclair | 63°C (145.4°F) |
Odeur | Unpleasant |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | [CH3(CH2)3]3N |
Quantité | 25 mL |