Learn More
Tributyl[6-(tétrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannane, Thermo Scientific™
90.90€ - 745.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1007847-70-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C22H39NO2Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 468.269 |
Clé InChI | TYKSDTUCXMRYNR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-oxan-4-yloxy-6-tributylstannyl pyridine, tributyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-2-yl stannane, 2-oxan-4-yl oxy-6-tributylstannyl pyridine |
CID PubChem | 45594295 |
Nom IUPAC | tributyl-[6-(oxan-4-yloxy)pyridine-2-yl]stannane |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)OC2CCOCC2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10205324
|
Thermo Scientific Maybridge
CC58241CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
90.90€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10012164
|
Thermo Scientific Maybridge
|
1 g | Flacon en verre ambré |
181.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10662865
|
Thermo Scientific Maybridge
CC58241DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
745.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
1007847-70-2 | |
468.269 | |
2-oxan-4-yloxy-6-tributylstannyl pyridine, tributyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-2-yl stannane, 2-oxan-4-yl oxy-6-tributylstannyl pyridine | |
tributyl-[6-(oxan-4-yloxy)pyridine-2-yl]stannane |
C22H39NO2Sn | |
TYKSDTUCXMRYNR-UHFFFAOYSA-N | |
45594295 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)OC2CCOCC2 |
Spécification
tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannane | |
C22H39NO2Sn | |
TYKSDTUCXMRYNR-UHFFFAOYSA-N | |
tributyl-[6-(oxan-4-yloxy)pyridine-2-yl]stannane | |
45594295 | |
90% |
1007847-70-2 | |
2-oxan-4-yloxy-6-tributylstannyl pyridine, tributyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-2-yl stannane, 2-oxan-4-yl oxy-6-tributylstannyl pyridine | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)OC2CCOCC2 | |
468.269 | |
468.25 |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger