Learn More
Tribenzylphosphine, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048325
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
7650-89-7
C21H21P
304.37
MFCD00014439
IFXORIIYQORRMJ-UHFFFAOYSA-N
tribenzylphosphine, phosphine, tris phenylmethyl, tribenzyl phosphine, tris phenylmethyl phosphane, tris phenylmethyl phosphine, phosphine, tribenzyl, acmc-20ajfj, tribenzylphosphine 1g
82101
tribenzylphosphane
C(P(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
7650-89-7
C21H21P
304.37
MFCD00014439
IFXORIIYQORRMJ-UHFFFAOYSA-N
tribenzylphosphine, phosphine, tris phenylmethyl, tribenzyl phosphine, tris phenylmethyl phosphane, tris phenylmethyl phosphine, phosphine, tribenzyl, acmc-20ajfj, tribenzylphosphine 1g
82101
tribenzylphosphane
C(P(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tribenzylphosphine is used as a co catalyst in preparation of coumarin derivatives via nickel-catalyzed cycloaddition, copolymerization reactions, Rh-catalyzed hydroformylation reactions, preparation of substituted allylamines by three-component coupling of alkynes, imines and organoboranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tribenzylphosphine
Point de fusion 93°C to 99°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 183°C to 185°C (0.2 mmHg)
Formule linéaire (C6H5CH2)3P
Quantité 1 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 304.37
Forme physique Cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tribenzylphosphine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .