Learn More
Tribenzylphosphine, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Tribenzylphosphine is used as a co catalyst in preparation of coumarin derivatives via nickel-catalyzed cycloaddition, copolymerization reactions, Rh-catalyzed hydroformylation reactions, preparation of substituted allylamines by three-component coupling of alkynes, imines and organoboranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tribenzylphosphine |
Point de fusion | 93°C to 99°C |
Couleur | Blanc |
Point d’ébullition | 183°C to 185°C (0.2 mmHg) |
Formule linéaire | (C6H5CH2)3P |
Quantité | 1 g |
Sensibilité | Air and moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 304.37 |
Forme physique | Cristalline |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Tribenzylphosphine
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .