Learn More
Triacétine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4509960 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
Code produit. 10275330
Marque: Thermo Scientific Acros 139225000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 102-76-1 | C9H14O6 | 218.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-76-1
Formule moléculaire C9H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 218.21
Clé InChI URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triacetin, glyceryl triacetate, glycerol triacetate, glycerin triacetate, enzactin, triacetine, triacetylglycerol, fungacetin, glyped, triacetyl glycerine
CID PubChem 5541
ChEBI CHEBI:9661
Nom IUPAC acétate de 2,3-diacétyloxypropyle
SMILES CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Triacetin
Point de fusion 3.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.1550g/mL
Point d’ébullition 258.0°C
Point d’éclair 138°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3CO2CH2)2CH(O2CCH3)
Indice de réfraction 1.4290 to 1.4330
Quantité 500 mL
Beilstein 02,147
Merck Index 15,9751
Gravité spécifique 1.155
Informations sur la solubilité Solubility in water: 64.0g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,slightly soluble in carbon disulfide
Viscosité 23 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 218.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche