Learn More
Tri-n-octylphosphine, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11332767
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Code produit. 11332767
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L15744.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4731-53-7 | C24H51P | 370.646 g/mol
Tri-n-octylphosphine is used for coating zinc sulfide shells on cadmium-selenium quantum dot core by successive ionic layer adsorption and reaction method. It acts as a precursor to trioctylphosphine oxide. Further, it is used as a solvent for cadmium and selenium precursors. It also serves as a common reagent in the chemical synthesis of nanoparticles. It acts as a precursor to trioctylphosphine oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tri-n-octylphosphine est utilisée pour le revêtement des coquilles de sulfure de zinc sur le noyau de points quantiques cadmium-sélénium par adsorption successive de la couche ionique et méthode de réaction. Il agit comme précurseur de l’oxyde de trioctylphosphine. De plus, il est utilisé comme solvant pour les précurseurs du cadmium et du sélénium. Il sert également de réactif commun dans la synthèse chimique des nanoparticules. Il agit comme précurseur de l’oxyde de trioctylphosphine.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4731-53-7
Formule moléculaire C24H51P
Poids moléculaire (g/mol) 370.646
Numéro MDL MFCD00015298
Clé InChI RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trioctylphosphine, tri-n-octylphosphine, phosphine, trioctyl, tri-n-octyl phosphine, tri-octylphosphine, trioctyl phosphine, tri degrees ctylphosphine, acmc-209k8q
CID PubChem 20851
Nom IUPAC trioctylphosphane
SMILES CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-octylphosphine
Densité 0.831
Point d’ébullition 240°C (10 mmHg)
Point d’éclair 147°C (296°F)
Odeur Garlic-like
Indice de réfraction 1.468
Quantité 25 mL
Numéro UN UN1760
Beilstein 1776995
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 370.65
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.