Learn More
Méthylate de tri-n-butylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10528883 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
Code produit. 10528883
Marque: Thermo Scientific Acros 212091000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1067-52-3 | C13H30OSn | 321.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1067-52-3
Formule moléculaire C13H30OSn
Poids moléculaire (g/mol) 321.07
Numéro MDL MFCD00009419
Clé InChI KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl
CID PubChem 16683411
Nom IUPAC Tributyl(méthoxy)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butyltin methoxide
Couleur Incolore
Densité 1.1100g/mL
Analyse élémentaire 96.0% min.
Point d’ébullition 97°C to 97.5°C
Point d’éclair 98°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]3SnOCH3
Indice de réfraction 1.4726 to 1.4746
Quantité 100 g
Fieser 16,351
Merck Index 15, 9784
Gravité spécifique 1.11
Poids de la formule 321.07
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tri-n-butyltin methoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.