Learn More
Méthylate de tri-n-butylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470983
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1067-52-3
Formule moléculaire C13H30OSn
Poids moléculaire (g/mol) 321.092
Numéro MDL MFCD00009419
Clé InChI KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl
CID PubChem 16683411
Nom IUPAC Tributyl(méthoxy)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butyltin methoxide
Densité 1.12
Point d’ébullition 124°C to 126°C (4 mmHg)
Point d’éclair 98°C (208°F)
Indice de réfraction 1.474
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2788
Beilstein 3600960
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 321.09
Pourcentage de pureté 97%