Learn More
Isocyanate de tri-n-butyltine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tri-n-butyltin isocyanate |
Couleur | Incolore |
Densité | 1.203 g/mL |
Point d’ébullition | 297°C |
Point d’éclair | 110°C (230°F) |
Formule linéaire | [CH3(CH2)3]3SnNCO |
Indice de réfraction | 1.489 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2788 |
Poids de la formule | 332.05 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Isocyanate de tri-n-butyltine, 97 %, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu