Learn More
Hydrure de tri-n-butylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10032680
Hydrure de tri-n-butylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10032680
50 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10032680
Marque: Thermo Scientific Acros 215730500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 688-73-3
Formule moléculaire C12H28Sn
Poids moléculaire (g/mol) 291.04
Numéro MDL MFCD00009416
Clé InChI PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributylstannanyl, tributlytin, tributylstannic hydride, tributyl tin, tri-n-butylstannane hydride, unii-4xdx163p3d, tin, tri-n-butyl-, hydride, tri-n-butylstannyl radical, stannane, tri-n-butyl-, hydride, tributyl-tinAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 3032732
Nom IUPAC Tributylétain
SMILES CCCC[Sn](CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butyltin hydride
Couleur Incolore
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 80.0°C (0.4 mmHg)
Point d’éclair 40°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]3SnH
Indice de réfraction 1.4720 to 1.4740
Quantité 50 g
Fieser 01,1192; 02,424; 03,294; 04,518; 05,685; 06,604; 07,379; 08,497; 09,476; 10,411; 11,545; 12,516; 14,312; 15,325; 16,343; 17,351
Merck Index 15, 9783
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viscosité 1.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 291.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0461230 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number215730100,215730500,215732500
Numéro de lotA0454383 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/04/2024 Catalog Number215730100,215730500,215732500
Numéro de lotA0449260 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2024 Catalog Number215730100,215730500,215732500
Numéro de lotA0461230 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2024 Catalog Number215730100,215730500,215732500
Numéro de lotA0395042 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number215730100,215730500,215732500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tri-n-butyltin hydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Nom du produit
Hydrure de tri-n-butylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >