Learn More
Chlorure de tri-n-butylétain, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080977
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11429632
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10746.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1461-22-9 | C12H27ClSn | 325.508 g/mol
Tri-n-butyltin chloride is used as an endocrine disruptor as well as an inhibitor for the V-ATPases. It is also used as a rodent-repellent for cable coatings. Further, it is used in hot end glass coating. It also employed as a corrosion remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de tri-n-butylétain est utilisé comme perturbateur endocrinien et comme inhibiteur des V-ATPases. Il est également utilisé comme répulsif anti-rongeur pour les revêtements de câbles. De plus, il est utilisé dans le traitement de surface à chaud du verre. Il s’utilise aussi comme décapant de corrosion.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’heptane, du benzène et du toluène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1461-22-9
Formule moléculaire C12H27ClSn
Poids moléculaire (g/mol) 325.508
Numéro MDL MFCD00000521
Clé InChI GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tributyltin chloride, chlorotributyltin, tri-n-butyltin chloride, tributylchlorotin, stannane, tributylchloro, chlorotri-n-butyltin, tri-n-butylchlorotin, tributyl chloro stannane, chlorotributylstannane, tributylstannyl chloride
CID PubChem 15096
ChEBI CHEBI:79734
Nom IUPAC tributyl(chloro)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butyltin chloride
Point de fusion -19°C
Densité 1.2
Point d’ébullition 171°C to 173°C (25 mmHg)
Point d’éclair 120°C (248°F)
Indice de réfraction 1.491
Quantité 50 g
Numéro UN UN2788
Beilstein 3535715
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,heptane,benzene and toluene. Immiscible with water.
Poids de la formule 325.51
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.