Learn More
Chlorure de tri-n-butylétain, 95 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10755811 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10755811
Marque: Thermo Scientific Acros 139351000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1461-22-9 | C12H27ClSn | 325.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1461-22-9
Formule moléculaire C12H27ClSn
Poids moléculaire (g/mol) 325.48
Numéro MDL MFCD00000521
Clé InChI GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tributyltin chloride, chlorotributyltin, tri-n-butyltin chloride, tributylchlorotin, stannane, tributylchloro, chlorotri-n-butyltin, tri-n-butylchlorotin, tributyl chloro stannane, chlorotributylstannane, tributylstannyl chloride
CID PubChem 15096
ChEBI CHEBI:79734
Nom IUPAC tributyl(chloro)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butyltin chloride
Note relative au nom tech. 90%
Point de fusion -9.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2000g/mL
Point d’ébullition 171.0°C to 173.0°C (25.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]3SnCl
Indice de réfraction 1.4880 to 1.4940
Quantité 100 g
Merck Index 15, 9782
Gravité spécifique 1.2
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.07g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common orgnaic solvents,including,benzene and toluene
Viscosité 7 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 325.48
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tri-n-butyltin chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.