Learn More
Tri-n-butylphosphine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10091520
Tri-n-butylphosphine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10091520
100 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10091520
Marque: Thermo Scientific Acros 139341000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 998-40-3
Formule moléculaire C12H27P
Poids moléculaire (g/mol) 202.32
Numéro MDL MFCD00009462
Clé InChI TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributylphosphine, tri-n-butylphosphine, phosphine, tributyl, tris butyl phosphine, tributylfosfin, tributylfosfin czech, tributyl-phosphane, unii-0o52fjr7wn, tri-n-butyl phosphine, tributyl phosphine tbpAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 13831
Nom IUPAC tributylphosphane
SMILES CCCCP(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butylphosphine
Note relative au nom 95%
Point de fusion -65.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 240.0°C to 242.0°C
Point d’éclair 37°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]3P
Indice de réfraction 1.4610 to 1.4630
Quantité 100 mL
Beilstein 04, II, 971
Fieser 01,1191; 05,685; 15,325; 17,269; 06,604; 07,738; 13,158
Gravité spécifique 0.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with ether,methanol,ethanol and benzene
Poids de la formule 202.32
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464214 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number139341000,139345000
Numéro de lotA0464508 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/07/2024 Catalog Number139341000,139345000
Numéro de lotA0464214 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/07/2024 Catalog Number139341000,139345000
Numéro de lotA0462514 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number139341000,139345000
Numéro de lotA0453539 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2023 Catalog Number139341000,139345000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tri-n-butylphosphine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Liquide pyrophorique Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Tri-n-butylphosphine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >