Learn More
Tri-n-butyl(vinyle)étain, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7048087
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11329066
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L20215.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7486-35-3 | C14H30Sn | 317.104 g/mol
Tributyl(vinyl)tin is used as a reagent in the palladium catalyzed synthesis of allyl and benzyl ethers. It is also a vinyl nucleophile for bromoacetylene and bromoaromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tributyl(vinyl)étain est utilisé comme réactif dans la synthèse catalysée par le palladium d’éthers allyliques et benzyliques. C’est aussi un nucléophile de vinyle pour le bromoacétylène et la bromoaromatiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri de l’eau/de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7486-35-3
Formule moléculaire C14H30Sn
Numéro MDL MFCD00009421
Clé InChI QIWRFOJWQSSRJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributyl vinyl tin, vinyltributyltin, vinyltributylstannane, tributyl vinyl stannane, tributyl ethenyl stannane, stannane, tributylethenyl, vinyltributyl tin, stannane, tributylvinyl, tributylstannylethylene, vinyltri-n-butyltin
CID PubChem 81998
Nom IUPAC Tributyl(éthényl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butyl(vinyl)tin
Densité 1.085
Point d’ébullition 104°C to 106°C (3.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.478
Quantité 1 g
Numéro UN UN2788
Beilstein 3537662
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids moléculaire (g/mol) 317.104
Poids de la formule 317.11
Pourcentage de pureté 96%