Learn More
Tri-n-butyl(vinyle)étain, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Tributyl(vinyl)tin is used as a reagent in the palladium catalyzed synthesis of allyl and benzyl ethers. It is also a vinyl nucleophile for bromoacetylene and bromoaromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tributyl(vinyl)étain est utilisé comme réactif dans la synthèse catalysée par le palladium d’éthers allyliques et benzyliques. C’est aussi un nucléophile de vinyle pour le bromoacétylène et la bromoaromatiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri de l’eau/de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Le tributyl(vinyl)étain est utilisé comme réactif dans la synthèse catalysée par le palladium d’éthers allyliques et benzyliques. C’est aussi un nucléophile de vinyle pour le bromoacétylène et la bromoaromatiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri de l’eau/de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tri-n-butyl(vinyl)tin |
Densité | 1.085 |
Point d’ébullition | 104°C to 106°C (3.5 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Indice de réfraction | 1.478 |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2788 |
Beilstein | 3537662 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix in water. |