Learn More
Phosphite tri-n-butyle,94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11363456
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Tributyl phosphite may be employed as model lubricant additive and its surface chemistry on Fe3O4 in ultrahigh vacuum is investigated. It is used as lubricants, preservatives, heat stabilizers of intensifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphite de tributyl peut être utilisé comme additif de lubrifiant de modèle et sa chimie de surface sur le Fe3O4 dans l’ultravide est étudiée. Il est utilisé comme lubrifiant, conservateur, stabilisant thermique de l’intensificateur.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart de l’agent oxydant, de l’air, l’eau/l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-85-2
Formule moléculaire C12H27O3P
Poids moléculaire (g/mol) 250.319
Numéro MDL MFCD00009437
Clé InChI XTTGYFREQJCEML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tri-n-butyl phosphite, phosphorous acid, tributyl ester, tributoxyphosphine, tributylfosfit, butyl phosphite c4h9o 3p, tributylfosfit czech, tributylphosphite, phosphorus tributoxide p obu 3, tri-n-butylphosphite, 1-butanol, 1,1',1-phosphinidynetri
CID PubChem 7623
Nom IUPAC phosphite de tributyle
SMILES CCCCOP(OCCCC)OCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butyl phosphite
Point de fusion -80°C
Densité 0.915
Point d’ébullition 125°C to 128°C (10 mmHg)
Point d’éclair 82°C (179°F)
Indice de réfraction 1.432
Quantité 500 mL
Beilstein 1703866
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 250.32
Pourcentage de pureté 94%