Learn More
Fisherbrand™ Bécher Tricorne
184.30 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Description
- À utiliser pour mesurer et mélanger les acides, les alcalis et les solvants couramment utilisés
- Chaque bécher de laboratoire possède trois encoches pour un versement sans goutte
- Graduations faciles à lire en millilitres
- En plastique polypropylène transparent et robuste
- Empilable et autoclavable
Spécification
Couleur | Translucides |
Diamètre (métrique) externe | 91/114 mm |
Capacité (métrique) | 1 000 ml |
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec (application) | Convient à une utilisation avec les acides, alcalis et solvants communément utilisés |
Hauteur (métrique) | 148 mm |
Comprend | Avec trois becs verseurs anti-gouttes |
Quantité | Boîte de 100 |
Type | Bécher |
Autoclavable | Oui |