Learn More
Phosphate β-tricalcique, ≥ 98 % de base en phase β, Honeywell™ Fluka™
Puriss. p.a., ≥ 98 % de base en phase β (poudre frittée)
144.05€ - 712.62€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-87-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Ca3O8P2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 310.174 |
Numéro MDL | MFCD00015984 |
Clé InChI | QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic |
CID PubChem | 24456 |
ChEBI | CHEBI:9679 |
Nom IUPAC | diphosphate de tricalcium |
SMILES | [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2] |
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7758-87-4 | |
310.174 | |
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H | |
24456 | |
diphosphate de tricalcium |
Ca3O8P2 | |
MFCD00015984 | |
calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic | |
CHEBI:9679 | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2] |
Spécification
β-tri-Calcium phosphate | |
7758-87-4 | |
Solid | |
MFCD00015984 | |
calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2] | |
310.174 | |
CHEBI:9679 | |
≥98% β to phase basis (sintered Powder) |
1670°C | |
Blanc | |
Ca3O8P2 | |
NONH for all modes of transport | |
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H | |
diphosphate de tricalcium | |
24456 | |
310.18g/mol | |
3.27g/cm3 at 20.5°C |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-840-8