Learn More
Sulfure de tri(1-aziridinyl)phosphine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15458348
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Solubilité
Soluble dans le benzène, l’acétone et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52-24-4
Formule moléculaire C6H12N3PS
Poids moléculaire (g/mol) 189.22
Numéro MDL MFCD00145452
Clé InChI FOCVUCIESVLUNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiotepa, thio-tepa, triethylenethiophosphoramide, thiophosphamide, tiofosfamid, tiofosyl, thiofozil, tespamin, thioplex, tiofozil
CID PubChem 5453
ChEBI CHEBI:9570
Nom IUPAC Tris(aziridine-1 -yl)-sulfanylidène-$l^}}5-phosphane
SMILES S=P(N1CC1)(N1CC1)N1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri(1-aziridinyl)phosphine sulfide
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,acetone and methanol.
Poids de la formule 189.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide