missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TREM1 Antibody (193015) [DyLight 550], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB1278L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TREM1 Monoclonal antibody specifically detects TREM1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOFSpécification
TREM1 | |
Monoclonal | |
DyLight 550 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOF | |
193015 | |
Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOF-ready | |
CD354 antigen, TREM-1Triggering receptor expressed on monocytes 1, triggering receptor expressed on myeloid cells 1, triggering-receptor TREM1 | |
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human TREM-1, Ala21-Asn205, Accession # Q9NP99 | |
0.1 mL | |
Signal Transduction | |
54210 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu