Learn More
Hoefer™ Plateaux pour mini-unité sous-marine HE 33
Accessoires pour unité sous-marine HE 33 Mini
90.30€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Mini unité sous-marine HE33 |
---|---|
Dimensions (L x l) | 3,93 x 2,75 po (10 x 7 cm) |
Longueur (impériale) | 3,93 in |
Longueur (métrique) | 10 cm |
Largeur (impériale) | 2,75 in |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11549543
|
Hoefer™
HE45-10 |
Plateau de coulage |
90.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12064817
|
Hoefer™
HE42-10 |
Plateau de migration |
90.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Running or Casting Trays
- 7 x 10 cm
Spécification
Mini unité sous-marine HE33 | |
3,93 in | |
2,75 in |
3,93 x 2,75 po (10 x 7 cm) | |
10 cm | |
7 cm |