Learn More
MedChemExpress Trastuzumab
MedChemExpress Trastuzumab is a humanized IgG1 monoclonal antibody for patients with invasive breast cancers that overexpress HER2. Trastuzumab has the potential for HER2 Positive Metastatic Breast Cancer and HER2 Positive Gastric Cancer research.
Marque: MedChemExpress HY-P9907
Spécification
| HER2 | |
| Human | |
| Inhibitory Antibodies | |
| 180288-69-1 |
| 25 mg | |
| Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. | |
| Room temperature | |
| 99.2% |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.