Learn More
Corning™ Transwell™ avec insert en membrane en polycarbonate
Transwell™ avec membrane en polycarbonate translucide de 0,4 μm d’épaisseur est traité pour une adhérence optimale des cellules.
Marque: Corning™ 7910
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.51000kg
Description
- La pièce de rechange suggérée pour 3419
- Membrane en polycarbonate translucide d’une épaisseur de 0,4 μm
- Chaque insert est conditionné dans une boîte de 100 mm, 12 inserts par boîte
- La membrane doit être colorée pour que les cellules soient visibles
- Volume du puits moyen recommandé 13 ml
- Volume d’insert moyen recommandé 9 ml
Spécification
PS vierge, PC translucide | |
Culture cellulaire | |
75 mm (membrane) | |
1/sachet, 12/boîte | |
12 | |
Culture tissulaire |
0,4 μm | |
100 mm | |
0,83 po (avec couvercle) | |
1 | |
Transparent | |
Stérile |