Learn More
Carl Zeiss™ Mallette de transport pour Stemi 305/508 (D)
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Transport et de stockage à roulettes pour Stemi 305/508, statif K, optique avant et illuminateurs K
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Mallette de transport et de stockage à roulettes pour Stemi 305/508, statif K, optique avant et illuminateurs K
- Poignées latérales, verrouillables et étanches à la poussière
- Convient à l’expédition uniquement avec un emballage supplémentaire
- Dimensions extérieures : 615 x 540 x 325 mm
- Poids : 8 kg
Spécification
Spécification
| Description | Poignées latérales, verrouillables et étanches à la poussière |
| Type de produit | Mallette de transport pour Stemi 305/508 (D) |
| À utiliser avec (équipement) | Transport et de stockage à roulettes pour Stemi 305/508, statif K, optique avant et illuminateurs K |
| Dimensions (L x l x H) | 615 x 540 x 325 mm |
| Poids (métrique) | 8 kg |